Få mere at vide
Benzofurazan-4-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15400598
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400598 250 mg 250mg
15480588 1 g 1g
15490588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54275.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218,611 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114322-14-4
Molekylær formel C6H3ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 218.611
MDL nummer MFCD00068072
InChI nøgle SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 218.61
Procent renhed 97%