Få mere at vide
Benzofuran, TRC
Artikelnummer. 30348053
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30348053 100 g
1 options
Artikelnummer. 30348053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203580100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C8 H6 O
Mængde 100 g
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMIL o1ccc2ccccc12
IUPAC navn 1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Formel vægt 118.0419
Procent renhed >95