Få mere at vide
Benzofuran-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzofuran-6-carboxylic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O3/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-12-8(6)5-7/h1-5H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 162.0317 |