Få mere at vide
Benzofuran-3(2H)-1, TRC
Artikelnummer. 30342160
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30342160 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30342160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28543350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofuran-3(2H)-one
CAS 7169-34-8
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 50 mg
Synonym 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMIL O=C1COc2ccccc12
IUPAC navn 1-benzofuran-3-one
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.0368