Få mere at vide
Benzofuran (1 mg/ml i dichloromethan), TRC
Artikelnummer. 30390767
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30390767 10 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30390767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT116010X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Molekylær formel C8 H6 O
Mængde 10 x 1 mL
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMIL o1ccc2ccccc12
IUPAC navn 1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Formel vægt 118.0419
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Benzo(b)furan 1 mg/mL