Få mere at vide
Benzoestrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoestrol |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzoestrol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 298.1933 |
| Procent renhed | >95% |