missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzoestrol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoestrol |
| CAS | 85-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzoestrol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C20 H26 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C(C)c1ccc(O)cc1)C(CC)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[3-ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?