Få mere at vide
Benzoctamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133472
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133472 100 mg
17914105 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB198200100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10085-81-1
Molekylær formel C18 H19 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-methanaminhydrochlorid
SMIL Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoctamine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Formel vægt 285.1284