Få mere at vide
Benzoctamin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462420
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30462420 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30462420 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1829.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoctamine Hydrochloride
CAS 10085-81-1
Analyt- eller komponentnavne Benzoctamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC navn N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-methanaminhydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 5 mg
Formel vægt 285,1284 g/mol