Få mere at vide
Benzocaine N-D-Fructoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzocaine N-D-Fructoside |
| CAS | 78306-17-9 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O7 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO7/c1-2-22-14(21)9-3-5-10(6-4-9)16-15(8-18)13(20)12(19)11(7-17)23-15/h3-6,11-13,16-20H,2,7-8H2,1H3/t11-,12-,13+,15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(N[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]amino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.33 |
| Formel vægt | 327.1318 |