Få mere at vide
Benzocaine Methanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30335618
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30335618 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30335618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2030002MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzocaine Methanethiosulfonate
CAS 212207-24-4
Molekylær formel C10 H13 N O4 S2
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S2/c1-17(13,14)16-7-6-15-10(12)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6-7,11H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)SCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 2-methylsulfonylsulfanylethyl 4-aminobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Formel vægt 275.0286