missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzocaine Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzocaine Methanethiosulfonate |
| CAS | 212207-24-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S2/c1-17(13,14)16-7-6-15-10(12)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6-7,11H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonylsulfanylethyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.34 |
| Formel vægt | 275.0286 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?