missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzocaine Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30336082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336082 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2030005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzocaine Methanethiosulfonate
CAS 212207-24-4
Molekylær formel C10 H13 N O4 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S2/c1-17(13,14)16-7-6-15-10(12)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6-7,11H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)SCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 2-methylsulfonylsulfanylethyl 4-aminobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Formel vægt 275.0286
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.