Få mere at vide
Benzocain, Lipomed
Artikelnummer. 30460668
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460668 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460668 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMBZC945FB50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Benzocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn ethyl 4-aminobenzoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 50 mg
Formel vægt 165,079 g/mol