Få mere at vide
Benzocain Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30004207
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30004207 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30004207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203003100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzocaine Hydrochloride
CAS 23239-88-5
Molekylær formel C9 H11 N O2 . H Cl
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,2,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn ethyl 4-aminobenzoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 201.65
Formel vægt 201.056