Få mere at vide
Benzocaine Acetylsalicylamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17974076
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17974076 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17974076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0094.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzocaine Acetylsalicylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzocaine Acetylsalicylamide
CAS 23437-10-7
Analyt- eller komponentnavne Benzocaine Acetylsalicylamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H17 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzocaine Acetylsalicylamide
InChI formel InChI=1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC navn ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 327.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 327.1107 g/mol