Få mere at vide
Benzocaine Acetylsalicylamide, Mikromol™
Beskrivelse
Benzocaine Acetylsalicylamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzocaine Acetylsalicylamide |
| CAS | 23437-10-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzocaine Acetylsalicylamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzocaine Acetylsalicylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21) |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate |
| Vis mere |