Få mere at vide
Benzobicyclon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324601
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324601 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324601 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10536800AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Analyt- eller komponentnavne Benzobicyclon
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H19 Cl O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
IUPAC navn (1S,5R)-3-(2-chloro-4-methylsulfonylbenzoyl)-2-phenylsulfanylbicyclo[3.2.1]okt-2-en-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 446.97
Mængde 1 ml
Formel vægt 446.0413 g/mol