Få mere at vide
Benzo[k]fluoranthene, TRC
Artikelnummer. 18081830
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081830 1 g
18013120 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2035601G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207-08-9
Molekylær formel C20 H12
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[k]fluoranthene, 11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1',8'-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene, 8,9-Benzofluoranthene, Dibenzo[b,jk]fluorene
IUPAC navn benzo[k]fluoranthene
SMIL c1ccc2cc3c(cc2c1)c4cccc5cccc3c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(k)fluoranthene
Analyt- eller komponentnavne Benzo(k)fluoranthene
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 1 g
Formel vægt 252.0939
Procent renhed >95%