Få mere at vide
Benzo[k]fluoranthene-d12, TRC
Artikelnummer. 30339633
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30339633 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30339633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20356110MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(k)fluoranthene D12
CAS 93952-01-3
Molekylær formel C20 2H12
Mængde 10 mg
Synonym Benzo[k]fluoranthene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 (ACI), Benzo[k]fluoranthene-d12 (9CI), Benzo[k]fluoranthene D12, Benzo[k]fluoranthene-D12
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c(c([2H])c2c1[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c3c45
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[k]fluoranthene
Molekylvægt (g/mol) 264.38
Formel vægt 264.1692