Få mere at vide
Benzo[k]fluoranthene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(k)fluoranthene D12 |
| CAS | 93952-01-3 |
| Molekylær formel | C20 2H12 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c3c(c([2 H])c2c1[2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c45 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[k]fluoranthene |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.38 |
| Formel vægt | 264.1692 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |