Få mere at vide
Benzo[j]fluoranthene, TRC
Artikelnummer. 18033730
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033730 250 mg
18030330 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB205690250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205-82-3
Molekylær formel C20 H12
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[j]fluoranthene, 10,11-Benzofluoranthene, 7,8-Benzfluoranthene, Benzo-12,13-fluoranthene, Dibenzo[a,jk]fluorene, Benzo(j)fluoranthene
IUPAC navn Benzo[j]fluoranthene
SMIL c1ccc2c3c(ccc2c1)c4cccc5cccc3c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(j)fluoranthene
Analyt- eller komponentnavne Benzo(j)fluoranthene
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 250 mg
Formel vægt 252.0939
Procent renhed >95%