Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Benzo(j)fluoranthen | 205-82-3 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(j)fluoranthene |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| CAS | 205-82-3, 75-09-2 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Molekylær formel | C20H12 |
| Farve | Hvid |
| pH | 8 to 9 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzo(j)fluoranthene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[j]fluoranthene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug