Få mere at vide
Benzo[h]quinoline, 98%
Artikelnummer. 11473388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473388 5 g 5g
11463388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17794.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 230-27-3 | C13H9N | 179.222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 230-27-3
Molekylær formel C13H9N
Molekylvægt (g/mol) 179.222
MDL nummer MFCD00004984
InChI nøgle WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
PubChem CID 9191
IUPAC navn benzo[h]quinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[h]quinoline
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 233°C (47 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 120249
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%