Få mere at vide
Benzo[ghi]perylen, TRC
Artikelnummer. 17922965
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922965 5 g
17915065 25 mg
17991975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17922965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2077005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191-24-2
Molekylær formel C22 H12
Molekylvægt (g/mol) 276.33
Synonym Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
IUPAC navn Benzo[g,h,i]perylen
SMIL c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[ghi]perylene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Formel vægt 276.0939
Procent renhed >95%