Få mere at vide
Benzo[ghi]perylene-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(g,h,i)perylene D12 |
| CAS | 93951-66-7 |
| Molekylær formel | C22 2H12 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzo[ghi]perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Benzo[ghi]perylene-d12 (9CI), Perdeuterated benzo[ghi]perylene, Benzo[g,h,i]perylene D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c6c(c1[2H])c2c3c4c56 |
| IUPAC navn | Benzo[ghi]perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.4 |
| Formel vægt | 288.1692 |