Få mere at vide
Benzo[ghi]perylen, 98+%
Artikelnummer. 10105643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105643 5 mg Glasflaske 5mg
10206523 25 mg Glasflaske 25mg
10498430 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10105643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105550050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 191-24-2 | C22H12 | 276,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191-24-2
Molekylær formel C22H12
Molekylvægt (g/mol) 276.33
MDL nummer MFCD00004135
InChI nøgle GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[ghi]perylene
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 276.0°C to 280.0°C
Farve Gul
Kogepunkt >500.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 276.33
Procent renhed 98+%
Fysisk form Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[ghi]perylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.