Få mere at vide
Benzo[g]chrysen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15572383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15572383 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15572383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Smeltepunkt 126,0 °C
Kogepunkt 525,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H14
Mængde 1 g
Synonym benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
InChI nøgle JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Molekylvægt (g/mol) 278.35
PubChem CID 9140
Formel vægt 278.35
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[g]chrysene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.