missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzo[e]pyrene, TRC

Artikelnummer. 30329392
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329392 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20580550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzo(e)pyrene
CAS 192-97-2
Molekylær formel C20 H12
Mængde 50 mg
Synonym Benzo[e]pyrene, 1,2-Benzopyrene, 1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzopyrene, 4,5-Benzpyrene, NSC 89273
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
SMIL c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
IUPAC navn benzo[e]pyrene
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Formel vægt 252.0939
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.