Få mere at vide
Benzo(e)pyren, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12929434 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12929434 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12929434 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S440
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(e)pyrene
Emballage Ampul
CAS 192-97-2, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C20H12
InChI nøgle TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4
IUPAC navn benzo[e]pyren
Molekylvægt (g/mol) 252.316
PubChem CID 9128
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34567
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo(e)pyrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, Benzo[e]pyrene