missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzo[d]thiazol-4-amine, TRC

Artikelnummer. 30333784
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13053010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzo[d]thiazol-4-amine
CAS 1123-51-9
Molekylær formel C7H6N2S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2
SMIL C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 150.2
Formel vægt 150.0252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.