missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzo[d]thiazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[d]thiazol-4-amine |
| CAS | 1123-51-9 |
| Molekylær formel | C7H6N2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2 |
| SMIL | C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N |
| IUPAC navn | 1,3-benzothiazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.2 |
| Formel vægt | 150.0252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?