Få mere at vide
Benzo[d]isoxazol-3-yl-methanesulfonyl Chloride, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[d]isoxazol-3-yl-methanesulfonyl chloride |
| CAS | 73101-65-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonyl chloride, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2 |
| SMIL | ClS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.66 |
| Formel vægt | 230.9757 |