Få mere at vide
Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269676 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15269676 1 g 1g
15279676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269676 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450960010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 21725-69-9
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
InChI nøgle QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[d]isoxazol-3-ol
Smeltepunkt 137 °C til 140 °C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 135.12
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.