Få mere at vide
Benzo[d]isoxazol-3-ol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553052
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553052 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10191212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01278EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21725-69-9
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.122
MDL nummer MFCD00125030
InChI nøgle QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[d]isoxazol-3-ol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 135.12
Procent renhed 95%