Få mere at vide
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737728 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737728 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10737728 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430570010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1168135-03-2 | C12H15BN2O2S | 262,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1168135-03-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84,0 °C til 86,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H15BN2O2S
MDL nummer MFCD11867874
Mængde 1 g
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb346, benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI nøgle KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NSN=C2C=C1
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol
Molekylvægt (g/mol) 262.13
PubChem CID 46738015
Formel vægt 262.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.