Få mere at vide
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943989
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30943989 25 g 25g
30933516 1 g 1g
30933908 5 g 5g
30934962 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30943989 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11576425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
CAS 273-09-6
Molekylær formel C6H4N2O
MDL nummer MFCD00068064
Mængde 25 g
SMIL O1N=C2C=CC=CC2=N1
Molekylvægt (g/mol) 120.11
Procent renhed 97%