Få mere at vide
Benzo[b]thiophene, TRC
Artikelnummer. 30335129
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30335129 25 g
1 options
Artikelnummer. 30335129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20687025G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene
CAS 95-15-8
Molekylær formel C8 H6 S
Mængde 25 g
Synonym 1-Benzothiophene, 1-Thiaindene, 2,3-Benzothiophene, Benzothiofuran, Benzothiophen, Benzothiophene, NSC 47196, Thianaphthen, Thianaphthene, Thionaphthene, Benzo[b]thiophene
InChI formel InChI=1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMIL c1ccc2sccc2c1
IUPAC navn 1-benzothiophene
Molekylvægt (g/mol) 134.2
Formel vægt 134.019