Få mere at vide
Benzo[b]thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzothiophene |
| CAS | 95-15-8 |
| Molekylær formel | C8 H6 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Benzothiophene, 1-Thiaindene, 2,3-Benzothiophene, Benzothiofuran, Benzothiophen, Benzothiophene, NSC 47196, Thianaphthen, Thianaphthene, Thionaphthene, Benzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H |
| SMIL | c1ccc2sccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-benzothiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.2 |
| Formel vægt | 134.019 |