Få mere at vide
Benzo[b]thiophene, 98+%
Artikelnummer. 11479443
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479443 100 g 100g
11459443 5 g 5g
11469443 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12328.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.196 g/mol
Benzo[b]thiophen anvendes til fremstilling af 2-thianapthenylphenyllithium via metalering med n-butyllithium. Det bruges i den organiske såvel som den farmaceutiske industri som en komponent i syntesen af raloxifen, et terapeutisk middel til brystkræft eller hydroafsvovlingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo[b]thiophen anvendes til fremstilling af 2-thianapthenylphenyllithium via metalering med n-butyllithium. Det bruges i den organiske såvel som den farmaceutiske industri som en komponent i syntesen af raloxifen, et terapeutisk middel til brystkræft eller hydroafsvovlingsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,13 g
/L ved 20 C), chloroform °og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-15-8
Molekylær formel C8H6S
Molekylvægt (g/mol) 134.196
MDL nummer MFCD00005864
InChI nøgle FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
IUPAC navn 1-benzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.149
Kogepunkt 221°C to 222°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 80580
Merck Index 14,9303
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.13g/L at 20°C),chloroform and methanol.
Formel vægt 134.2
Procent renhed ≥98%