Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-3-sulfonylchlorid, 97 %
Beskrivelse
Benzo[b]thiophen-3-sulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzo[b]thiophen-3-sulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,091
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 86 °C til 88 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1285265 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,091 g/L ved 25 °C). |
| Formel vægt | 232.71 |
| Procent renhed | 97% |