Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-3-carboxylsyre, 96%
Artikelnummer. 15467857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467857 25 g 25g
11474540 1 g 1g
11484540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50105.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5381-25-9 | C9H6O2S | 178,205 g/mol
Benzo[b]thiophen-3-carboxylsyre anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo[b]thiophene-3-carboxylsyre anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5381-25-9
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.205
MDL nummer MFCD01846406
InChI nøgle DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC navn 1-benzothiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 174 °C til 176 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 178.22
Procent renhed 96%