Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-3-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15469365
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469365 250 mg 250mg
15459365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51876.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260,158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-86-6
Molekylær formel C14H17BO2S
Molekylvægt (g/mol) 260.158
MDL nummer MFCD11110552
InChI nøgle LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 10658979
IUPAC navn 2-(1-benzothiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.16
Procent renhed 95%