Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-3-eddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[b]thiophene-3-acetic acid |
| Smeltepunkt | 108 °C til 112 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 143357 |
| Formel vægt | 192.24 |
| Procent renhed | ≥98% |