Få mere at vide
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11307615
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307615 500 mg 500mg
11317615 2 g 2g
11327615 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05855.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-09-5
Molekylær formel C10H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 192.232
MDL nummer MFCD00051637
InChI nøgle VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
PubChem CID 70799
IUPAC navn 2-(1-benzothiophen-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 500 mg
Beilstein 143357
Formel vægt 192.24
Procent renhed ≥98%