Få mere at vide
Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229786 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229786 1g 1g
1 options
Artikelnummer. 15229786 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
May develop some turbidity or precipitate
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H5ClO2S2
Mængde 1g
Synonym benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
InChI nøgle FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 232.71
PubChem CID 2776333
Formel vægt 232.71
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.