Få mere at vide
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Glass bottle; 1g
Artikelnummer.
10653383 Glass bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10653383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H8N2OS
MDL nummer MFCD00052501
Mængde 1g
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
InChI nøgle ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC navn 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 192.24
PubChem CID 519437
Formel vægt 192.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.