Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-2-carboxylhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377726 1 g 1g
11387726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11357.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175135-07-6 | C9H8N2OS | 192.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-07-6
Molekylær formel C9H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 192.24
MDL nummer MFCD00052501
InChI nøgle ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Smeltepunkt 184°C to 187°C
Mængde 1 g
Beilstein 153297
Formel vægt 192.24
Procent renhed 97%