Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11484074
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484074 25 g 25g
11464074 1 g 1g
11474074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12471.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 6314-28-9 | C9H6O2S | 178,21 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzo[b]thiophene-2-carboxylsyre er et
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6314-28-9
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00051636
InChI nøgle DYSJMQABFPKAQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylic acid, thionaphthene-2-carboxylic acid, tnca, benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, unii-hlr49221fq, thionapthene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylicacid
PubChem CID 95864
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 236 °C til 242 °C
Mængde 25 g
Beilstein 124613
Merck Index 14,9345
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone og kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 178.22
Procent renhed 98%