Få mere at vide
Benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 97%
Artikelnummer. 11475023
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475023 1 g 1g
11485023 5 g 5g
11495023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12292.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6314-42-7
Molekylær formel C9H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 177.221
MDL nummer MFCD00052505
InChI nøgle GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
PubChem CID 237073
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carboxamid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 1 g
Beilstein 4467
Formel vægt 177.23
Procent renhed 97%