Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11324266
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324266 1 g 1g
11344266 250 mg 250mg
11334266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19345.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3541-37-5
Molekylær formel C9H6OS
Molekylvægt (g/mol) 162.21
MDL nummer MFCD01075041
InChI nøgle NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Kogepunkt 135°C to 136°C (8 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 114170
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 162.21
Procent renhed 97%