Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-2-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182774
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10182774 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10566494 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182774 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04184DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-07-6
Molekylær formel C9H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 192.24
MDL nummer MFCD00052501
InChI nøgle ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.24
Procent renhed 97%